Learn More
BRAND™ nicht sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Deckeln
Artikelnummer. 10232481 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Gelb
Grün
Klar
Orange
Menge:
2000/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10232481
Marke: BRAND™ 780521
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Passend für die gängigsten Rotoren und geeignet für Drehzahlen bis 30,000 RZB. BrandTech™ BRAND™ Nicht-sterile Mikrozentrifugenröhrchen sind besonders lichtdurchlässig und frei von Graten, Lufteinschlüssen und Schlieren. Flache Schnappverschlüsse aus Polypropylen dichten fest und auslaufsicher ab und lassen sich leicht wieder öffnen. Die einheitliche Wandstärke der Röhrchen gewährleistet gleichbleibende, wiederholbare Ergebnisse.
Passend für die gängigsten Rotoren. Kann bis zu 30,000 RZB (g) rotieren (10,000 x g für 0.5 ml, 20,000 x g für 1.5 ml, 30,000 x g für 1.5 ml und 2.0 ml mit Deckelverschluss bei 20 °C für 20 min.).
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen
  • Hochtransparente Röhren sind frei von Graten, Luftblasen und Streifen.
  • Kappen bilden eine dichte, leckfreie Versiegelung, die selbst mit Handschuhen leicht zu öffnen und flach ist und eine konstante Dicke für problemloses Einstechen aufweist.
  • Röhrchen haben gleichmäßige Wandstärke für konsistente, wiederholbare Ergebnisse.
  • Unterteilungen für ungefähre Volumenbestimmung.
  • Autoklavierbar bei 120 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285.
  • Deckelverschluss ist zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
  • Farbige Röhrchen vereinfachen die Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Menge 500/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 20.000 RZB
Verschlusstyp Flacher Schnappverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar (bei 120 °C)
Format Tube
Produkttyp Mikrozentrifugenröhrchen