Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Verpackung:
1/Packung, 50/Karton
5/Packung
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10–6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Carboxyl- und Hydroxylgruppen |
| Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
| Produkttyp | 96-well microplate |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 330 μL |
| Mehr anzeigen |