Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  BRAND™ 781961
146.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10002793
  • 169.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
  • Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
  • Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 106
  • Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
  • DNA-, DNase- und RNase-frei
  • Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
  • Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Mit Deckel
Carboxyl- und Hydroxylgruppen
Polystyrol
Steril
360 μl
Kultivierung adhärenter Zelllinien
1/Packung
Standard
8 x 12
Durchsichtig
96
cellGrade
Konischer Boden (V-Well)
50/Karton