Learn More
BRAND™ Trockenrohr
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ Digitale Bürette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ohne Trocknungsmittel
- Mit Ventilblock-Dichtring
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lichtundurchlässiger Trockenschlauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™ Digitale Bürette |