Learn More
BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten
Diese Deepwell-Platten sind stapelbar zur einfachen Aufbewahrung.
Marke:  BRAND™ 701352
107.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10060072
  • 128.00 € / 32 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
BRAND™ Deepwell-Platten eignen sich hervorragend für die Probenlagerung, Hochdurchsatz-Screening-Assays (HTS), die eine Mutterplatte benötigen, Zell- und Gewebekulturen, immunologische Assays und andere Anwendungen.
  • 96- oder 384-Wells, erhältlich in Volumina von 0,3 ml, 0,5ml, 1,1 ml und 2,2 ml.
  • Hergestellt aus hochwertigem reinem Propylen (Polystyrol für 13-882-51).
  • Polypropylen-Platten sind autoklavierbar und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMS.
  • Wählen Sie Polypropylen-Platten für den Kaltgebrauch und die Kryolagerung bis zu -80 °C/-112 °F.
  • Die Wells sind in einem alphanumerischen Standardmuster beschriftet, um die Probenidentifizierung zu vereinfachen, und können zur einfachen Aufbewahrung gestapelt werden.
  • Gekerbte Ecken erleichtern die Orientierung bei automatisierten Probenverarbeitungen und Liquid-Handling-Systemen.
  • Zur Verwendung mit flexiblen Abdeckmatten oder selbstklebenden Verschlussfolien zur Reduzierung von Probenverdampfung und -kontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Nicht autoklavierbar
Polystyrol
96
Flexible Mattenabdeckungen oder selbstklebende Verschlussfolien zur Reduzierung von Probenverdampfung und -kontamination
U-Boden
8 x 12
Deep-well Plate
1,1 mL
Runder Boden (U-Well)
32
32 Pk.