Learn More
BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten
Shop All Brand Products
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
0,3 mL
0,5 mL
1 ml
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 ml
Format:
Standard
Wellform:
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Runder Boden (U-Well)
Unit Size:
1 Packung
24 Stück
32 Stück
48 Stück
50 Stück
Description
BRAND™ Deepwell-Platten eignen sich hervorragend für die Probenlagerung, Hochdurchsatz-Screening-Assays (HTS), die eine Mutterplatte benötigen, Zell- und Gewebekulturen, immunologische Assays und andere Anwendungen.
- 96- oder 384-Wells, erhältlich in Volumina von 0,3 ml, 0,5ml, 1,1 ml und 2,2 ml.
- Hergestellt aus hochwertigem reinem Propylen (Polystyrol für 13-882-51).
- Polypropylen-Platten sind autoklavierbar und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMS.
- Wählen Sie Polypropylen-Platten für den Kaltgebrauch und die Kryolagerung bis zu -80 °C/-112 °F.
- Die Wells sind in einem alphanumerischen Standardmuster beschriftet, um die Probenidentifizierung zu vereinfachen, und können zur einfachen Aufbewahrung gestapelt werden.
- Gekerbte Ecken erleichtern die Orientierung bei automatisierten Probenverarbeitungen und Liquid-Handling-Systemen.
- Zur Verwendung mit flexiblen Abdeckmatten oder selbstklebenden Verschlussfolien zur Reduzierung von Probenverdampfung und -kontamination.
Specifications
Specifications
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Clear |
| Produkttyp | Deep-well Plate |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 mL |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Show More |