Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 μl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4709760 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Format:
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 10578921
Marke: BRAND™ 732128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Pipettenspitzen, 2 bis 200 μl sind von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Verunreinigungen. Dünnwandig für hohe Transparenz.
Sterile BIO-CERT™ Nachfülleinheiten, geschützt in einer umweltfreundlichen Verpackung aus wiederverwendbarem PET. Geeignet für die autoklavierte Tip-Box PC, Tip-Box N oder Tip-Box SL. Sterile Nachfülleinheiten inkl. Tip-Box = Tip-Set S.
Volumen: 2 - 200 μl
Packung: 10 x 96
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
Volumen (metrisch) 2 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Gestellfarbe Yellow
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten
Sterilisationsmethode Beta Radiation
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Universal
Verpackung Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Limited-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Graduierungen 20, 100 μl