Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messkolben der Klasse A aus Glas, USP-zertifiziert
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen
59.35 € - 133.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15158434
|
BRAND™
36968 |
5 ml | NS 10/19 | Durchsichtig |
59.35 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15192726
|
BRAND™
36977 |
25 ml | NS 10/19 | Durchsichtig |
59.80 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15188264
|
BRAND™
36978 |
50 ml | NS 12/21 | Durchsichtig |
66.40 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15178264
|
BRAND™
36980 |
200 ml | NS 14/23 | Durchsichtig |
61.30 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15158264
|
BRAND™
36981 |
250 ml | NS 14/23 | Durchsichtig |
72.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15891148
|
BRAND™
36982 |
500 ml | NS 19/26 | Durchsichtig |
75.85 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15359332
|
BRAND™
36983 |
1000 ml | NS 24/29 | Durchsichtig |
67.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15204069
|
BRAND™
36984 |
2000 ml | NS 29/32 | Durchsichtig |
113.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15613967
|
BRAND™
37461 |
5 mL | NS 10/19 | Braun |
95.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15623967
|
BRAND™
37462 |
10 ml | NS 10/19 | Braun |
89.20 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15633967
|
BRAND™
37463 |
20 mL | NS 10/19 | Braun |
77.80 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15262845
|
BRAND™
37465 |
50 ml | NS 12/21 | Braun |
81.55 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15282845
|
BRAND™
37469 |
250 ml | NS 14/23 | Braun |
107.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15643967
|
BRAND™
37470 |
500 ml | NS 19/26 | Braun |
133.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15663967
|
BRAND™
37471 |
1000 mL | NS 24/29 | Braun |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
- Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
- Transparent und braun erhältlich
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
USP | |
Glas | |
A |