Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messkolben der Klasse A aus Glas, USP-zertifiziert
Artikelnummer. 15192726 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
Farbe:
Braun
Durchsichtig
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15192726
Marke: BRAND™ 36977
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen
  • Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
  • Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
  • Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
  • Transparent und braun erhältlich
  • Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
  • Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung To Contain
Zertifizierung/Konformität USP
Verschlussmaterial Glass
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Glas
Fehlergrenze ±0.03 mL USP
Anzahl pro Karton 2 Pieces
Produkttyp Volumetric Flask
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Mouth Style Narrow
Sterilität Non-sterile
Klasse A
Bodenform Round
Verschlussgröße NS 10/19