Learn More
BRAND™ Braunglasflaschen mit Sicherheitsbeschichtung
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
8.45 oz.
16,9 oz.
33,81 oz.
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
Die Gewindeflaschen mit Ethylenacrylatbeschichtung sind für den Schutz lichtempfindlicher Produkte und Proben vorgesehen.
- Aus Kalknatronglas
- Platzsparende quadratische Form
- Höchsttemperatur: 80 °C
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen und Ausgießring aus LDPE
Damit die Beschichtung erhalten bleibt, sollte die Reinigung bei einer Temperatur von maximal 60 °C erfolgen
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss, LDPE-Ausgießring |
Material | Kalknatronglas |
Betriebstemperatur | 80 °C |
Produkttyp | Sicherheitsbeschichtete Flasche |