Learn More
BRAND™ Polystyrol-Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz
Artikelnummer. p-7146493 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Menge:
100
500
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15520814
Marke: BRAND™ 759030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In Deutschland hergestellte Premium-Küvetten
  • Vierseitige, klare Einwegküvetten von BRAND in Premium-Qualität für beste Ergebnisse bei Fluoreszenzanwendungen.
  • Wählen Sie Polystyrol für allgemeine Anforderungen im sichtbaren Bereich (340 - 800 nm).
  • Wählen Sie proprietäre UV-Kunststoffküvetten ohne Autofluoreszenz für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis für Assays im Bereich von 230 bis 800 nm.
  • 10 mm-Lichtpfad für die meisten Fluorimeter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Non-sterile
Typ Fluorimeter-Küvette
Beschreibung Vierseiten-Küvette, klar, für die Flourimetrie, von BRAND. Polystyrol, Packung mit 100 Stück
Farbe Transparent
Einwegprodukt Single-use
Kapazität (metrisch) 2.5 bis 4.5 ml
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 12.5 mm
Enthält Cuvette only
Menge 100
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 to 800 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorometer
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluormetrie
Strahlengang 10 mm
Form Rectangle