Learn More
BRAND™ Polystyrol-Einwegküvetten mit vier durchsichtigen Seiten für die Fluoreszenz
In Deutschland hergestellte Premium-Küvetten
Marke:  BRAND™ 759035
78.67 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15633997
  • 112.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vierseitige, klare Einwegküvetten von BRAND in Premium-Qualität für beste Ergebnisse bei Fluoreszenzanwendungen.
  • Wählen Sie Polystyrol für allgemeine Anforderungen im sichtbaren Bereich (340 - 800 nm).
  • Wählen Sie proprietäre UV-Kunststoffküvetten ohne Autofluoreszenz für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis für Assays im Bereich von 230 bis 800 nm.
  • 10 mm-Lichtpfad für die meisten Fluorimeter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluorimeter-Küvette
2.5 bis 4.5 ml
12.5 mm
10 mm
Fluorometer
Fluormetrie
4-seitige Küvetten von BRAND, klar, für Fluormetrie, Polystyrol, Packung mit 500 Stück
Polystyrol
500
45 mm
12,5mm