Learn More
Human BRAF, GST Tag Recombinant Protein
BRAF Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3848
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573577
  • 634.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BRAF is involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. It is activated by somatic point mutation in human cancer, and is thought to play a role in the postsynaptic responses of hippocampal neuron.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_004324.2
2353, 673
10 μg
RAF Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Kinases & Inhibitors
Liquid
Oncology, Signal Transduction
Kinase Assay
113.6 kDa
BRAF, BRAF1
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
BRAF
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases