Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten und Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Artikelnummer. p-7214272
Click to view available options
Auflösung:
300 dpi
600 dpi
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17197021
Marke: Brady™ 307658
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie ist ideal für Kunden geeignet, die zuverlässig hohe Volumen drucken müssen.
  • Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
  • Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
  • Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Produkttyp Printer
Displaytyp Farbiger Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) THT Series Printers
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 9.92 in.
Breite (metrisch) 252,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11.34 in.
Höhe (metrisch) 288,00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Tiefe (metrisch) 520,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält Vial-Etikettenapplikator, ein EU-Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, dem Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, dem Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und einem gedruckten Benutzerhandbuch in Englisch und Brady Workstation Laboratory ID Suite
Sprachen Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Hauptspeicher 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD card up to 512 GB
Druckgeschwindigkeit 150,00 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Anschlusstypen Ethernet;I/O connection;Bluetooth (optional);Wi-Fi (optional);Serial;USB
Betriebssystem Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016
Gewicht (angloamerikanisch) 26.46 lb.
Gewicht (metrisch) 12 kg
Zertifizierung/Konformität CE;FCC class A;FCC class CB;CCC;UL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labeling
Menge 1 Ea.
Gewährleistung 2 Years
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 110 V
Alternate Part Number I7100300P-EUBWSVLA
Steckertyp EU