Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN, EU
Artikelnummer. 17489092
Click to view available options
Print Technology:
Direkt thermisch, Thermotransfer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17489092
Marke: Brady™ 151284
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Den BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie können Sie problemlos einrichten und im Handumdrehen drucken. Dieser Drucker mit robustem Metallrahmen kann sowohl für hochvolumige als auch stark gemischte Etikettieranwendungen eingesetzt werden.
Im BradyPrinter i5300 für die Industrie werden Druckaufträge pausiert, wieder aufgenommen und in einer anpassbaren Druckerwarteschlange mit Überschreibschutz gespeichert
  • 600 dpi; präzises Drucken von kleinen Schriften
  • Dank der WLAN-Konnektivität können Sie Daten aus einer Vielzahl von Quellen einfacher abrufen
  • Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Einstellungen für Wärme und Geschwindigkeit
  • Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreite von 5,08 bis 101,6 mm
  • 178-mm-Farbtouchscreen und integrierter automatischer Schneider
  • Robuste Bauweise mit Metallrahmen
  • Intuitiv und bedienerfreundlich
  • EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Print Technology Direkt thermisch, Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 285 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 279 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,7 in.
Tiefe (metrisch) 401 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Monochrom
Enthält Drucker, Brady™ Workstation Basic Design Suite, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Anleitungsvideos und Windows™-Treiber von Drittanbieter
Sprachen Indonesisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch
Hauptspeicher 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Modell i5300.
Druckgeschwindigkeit 127 mm/s
Auflösung 600 dpi
Anschlusstypen Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Gewicht (metrisch) 15 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung
Gewährleistung 2 Jahr
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number I5300-600C-EU-WF