Learn More
Brady™ Bradylink™ Sperrpfosten und Kette
This Bradylink™ Warning Post and Chain is made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
197.00 € - 892.00 €
Spezifikation
Produkttyp Warnpfosten und -kette
Material Polyethylen
Beschreibung Bradylink Warning Posts
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traffic Control
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11721955
Unterlagen ansehen
Brady™
092116
Schwarz
197.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11741356
Unterlagen ansehen
Brady™
092119
Schwarz
892.00 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761356
Unterlagen ansehen
Brady™
092121
Gelb
892.00 €
6 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
  • Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
  • Hollow base can be filled with sand for more stable application.
  • Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
  • Bases and tops are included.
Spezifikation
Spezifikation
Warnpfosten und -kette
Bradylink Warning Posts
Traffic Control
1040 mm
Polyethylen
3 in.
41 in.
Sockel und Oberteile
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Bradylink™ Sperrpfosten und Kette