Learn More
Brady™ BradyJet™ Vinyl-Etiketten mit vorgeschnittener Oberfläche
Brady™ BradyJet™ vorgestanzte Vinyletiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifizierungsanwendungen.
314.00 € - 487.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Vinyl |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16110491
|
Brady™
150013 |
3,35 x 2,17 in. |
314.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16130491
|
Brady™
|
4,33 x 2,95 in. |
346.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16150491
|
Brady™
150032 |
6,10 x 4,13 in. |
487.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Allzweck-Vinyl für den Einsatz in Innenräumen
- Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
BradyJet™ J2000-Drucker | |
− 40F bis 140 °F | |
1,88 in. Beschriftung |
Weiß | |
Rolle | |
Kennzeichnung von Rohren und Ventilen; Sicherheits- und Konformitätskennzeichnung; visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz; Lagermarkierung; Kennzeichnung von Sperrmarkierungen; GHS- und Chemikalienetiketten; Lichtbogenetiketten | |
Rechteck | |
-40 °C bis +60 °C |