Learn More
Brady™ BradyJet™ vorgestanzte Polyesteretiketten
Brady™ BradyJet™ vorgestanzte Polyesteretiketten sind für den Einsatz mit BradyJet™ J2000 geeignet und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifizierungsanwendungen.
Marke: Brady™ 150029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Mehrzweckpolyester für den Inneneinsatz
- Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
BradyJet™ J2000 | |
Rechteck | |
-40 °C bis +60 °C | |
1,88 in. Beschriftung |
Weiß | |
Rolle | |
Rohr- & Ventilmarkierung; Sicherheits- & Compliance-ID; Visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz, Markierung im Lagerhaus, Kennzeichnung von Sperrungen, GHS- & Chemikalienetiketten, Lichtbogenetiketten | |
200/Rolle | |
− 40F bis 140 °F | |
6,10 x 4,13 in. |