Learn More
Brady™ BradyJet™ vorgestanzte Polyesteretiketten
Brady™ BradyJet™ vorgestanzte Polyesteretiketten sind für den Einsatz mit BradyJet™ J2000 geeignet und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifizierungsanwendungen.
Marke:  Brady™ 150026
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16100491
  • 346.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Mehrzweckpolyester für den Inneneinsatz
  • Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Matt
Polyester
BradyJet™ J2000
Rechteck
-40 °C bis +60 °C
1,88 in. Beschriftung
Weiß
Rolle
Rohr- & Ventilmarkierung; Sicherheits- & Compliance-ID; Visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz, Markierung im Lagerhaus, Kennzeichnung von Sperrungen, GHS- & Chemikalienetiketten, Lichtbogenetiketten
340/Rolle
− 40F bis 140 °F
3,35 x 2,17 in.