Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketten
Brady™ BradyJet™ Polypropylen-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
Marke:  Brady™ 150007
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16180481
  • 198.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Rolle
Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen
1500/Rolle
-112 bis +158 °F
0,25 x 0,825 in.
Acryl
Matt
Polypropylen
BradyJet™ J2000-Drucker
Rechteck
-80 °C bis +70 °C
1,88 in. Beschriftung