Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketten
Brady™ BradyJet™ Polypropylen-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
Marke: Brady™ 150022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
- Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
- Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
- Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Rolle | |
Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen | |
1250/Rolle | |
-112 bis +158 °F | |
1 x 1,5 in. |
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
BradyJet™ J2000-Drucker | |
Rechteck | |
-80 °C bis +70 °C | |
1,88 in. Beschriftung |