Learn More
Brady™ BradyJet Vinyletiketten für den Laboreinsatz
Vinyletiketten für den allgemeinen Gebrauch in Innenbereichen mit einem speziell formulierten Decklack für bessere Haltbarkeit und Farbe
Marke:  Brady™ 150546
Artikelnummer. 17180391
  • 375.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Brady B-2595 Vinyl für den allgemeinen Gebrauch in Innenbereichen verfügt über einen speziell formulierten Decklack für bessere Haltbarkeit und Farbe
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldruckerfähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
  • 1000 pro Rolle
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Acryl
    Matt
    BradyJet™ J2000
    1000/Packung
    0,0054 in.
    1 in.
    Weiß
    Vinyl
    Ohne Zweitetikett
    1 x 3 in.
    3,2 in.