missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Vollfarbtintenpatrone
Brady™ BradyJet™ J2000 Vollfarbtintenpatrone sorgen dafür, dass Farben kräftig bleiben.
Marke: Brady™ 150154
94.67 EUR gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
- Farben: Cyan, Magenta, Gelb
Spezifikation
Cyan, Magenta, Gelb | |
BradyJet™ J2000 | |
3,9 x 1,6 x 2,8 in. | |
Je 1 |