Learn More
Brady™ BradyJet J2000 Farbetiketten-Drucker– EU mit Brady Workstation LAB Suite
Der BradyJet J2000 Farbetikettendrucker ist ein praktischer und anwenderfreundlicher Farbtintenstrahl-Etikettendrucker, der zuverlässige, hochauflösende Schilder, Etiketten für Einrichtungen und Laborproben drucken kann.
Marke:  Brady™ 199966
1815.56 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16140501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die perfekte Kombination. Mit beständiger Farbe schaffen Sie einen sicheren, effizienteren Arbeitsplatz. Verlassen Sie sich auf den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker, wenn Farbbeständigkeit entscheidend ist.
  • Funktioniert hervorragend in einer Vielzahl von Branchen: von Labor über Sicherheit und viele andere mehr
  • Dank des kompakten Designs passt es auch in kleine Räume
  • Bei Bedarf erstellt der mittelgroße Tintenstrahldrucker Farbetiketten in Fotoqualität in nur einem einzigen Durchlauf
  • Mit unglaublichen 16 Millionen Farboptionen!
  • Kundenspezifische Identifikation ohne die hohen Kosten für ausgelagerte Druckvorgänge
  • Wird mit der Brady Workstation Lab Suite Software Suites geliefert, die die Erstellung von Etiketten noch einfacher macht
  • Die Einrichtung ist stressfrei – Kontaktieren Sie unser Brady Technical Support Team, und wir vereinbaren einen kostenlosen telefonischen Einrichtungstermin.
Spezifikation
Spezifikation
Keine
389 x 264,00 mm
Dieses Kit enthält einen J2000-Drucker, ein Netzkabel und einen Netzadapter, ein USB-Kabel, eine Kurzanleitung, eine Tintenpatrone, eine Materialrolle für die Ausrichtung des Druckkopfs, einen USB-Stick mit Treibern und Handbüchern sowie eine Brady Workstation Laboratory Suite
4800 dpi
Tintenstrahl
Mehrfarbig
63,50 mm/s
100/240 V