Learn More
Brady™ BradyGrip™ bedruckbares Klettband mit VELCRO™ Brand Hook
Mit dem BradyGrip™ bedruckbaren Klettband (B-414) in Kombination mit VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ Rollen können Etiketten ganz einfach an Kabelbündeln angebracht, entfernt und neu positioniert werden. Für tragbare Brady-Etikettendrucker erhältlich.
36.45 € - 47.75 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Non-adhesive |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Kontinuierlich |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17971940
|
Brady™
170727 |
12 ft. x 0,25 in. |
36.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17991940
|
Brady™
170728 |
12 ft. x 0,5 in. |
41.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17991930
|
Brady™
170729 |
12 ft. x 0,75 in. |
47.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - gemeinsam mit Velcro Companies zur einfachen und sicheren Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelbündeln entwickelt
- Beständig - zur langfristigen Verwendung und Wiederverwendung konzipiert
- Sicher - mit Velcro™ Brand Klettband zum sicheren Befestigen an VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ Bändern gefertigt
- Wiederverwendbar - lässt sich bei Änderungen der Kabelbündel einfach neu positionieren und wiederverwenden
- Das VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ Produkt ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- VELCRO™ und ONE-WRAP™ sind eingetragene Marken von Velcro IP Holdings LLC. Genehmigte Verwendung.
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 bis +122 °F | |
12 ft. |
Schwarz auf Weiß | |
Kontinuierlich | |
Etiketten | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Kassette | |
0,015 in. |