Learn More
Brady™ BK/WT PEDESTRIAN TRAFFIC 431,8
Artikelnummer. 11726365
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11726365
Marke: Brady™ 104509
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal, um die Sicherheit des Laufverkehrs bei Passanten und Autofahrern zu verbessern
  • ToughStripe Bodenmarkierungen bieten ein langlebiges Bodenmarkierungsband mit einem Hochleistungskleber
  • Schild zeigt “NUR FUSSGÄNGERVERKEHR” an (mit Picto und rutschfesten Bereichen)
  • Schwarz auf Weiß
  • Größe: 43.18 cm Durchmesser (17 Zoll)
  • B-534 Polyester – Oberfläche aus bedrucktem Polyester mit transparentem Polyester-Überlaminat, rutschfesten Bereichen und Klebstoff auf Gummibasis
  • Helle Farben und fettgedruckter Text sorgen für gute Sichtbarkeit wichtiger Hinweise
  • Entwickelt für raue Industrieumgebungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschreibung ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder
Durchmesser (angloamerikanisch) 17 Zoll
Durchmesser (metrisch) 431.80 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kommunikation wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 130 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Dicke 0.01 Zoll
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 54 °C
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 130 °F
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Nur Fußgängerverkehr
Produkttyp Bodenmarkierungsschild
Farbe Schwarz auf Weiß