Learn More
Brady™ ToughStripe™ Punkte zur Bodenmarkierung
ToughStripe™ Bodenmarkierungszeichen aus B-514-Polyester eignen sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
124.95 € - 149.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Klebstofftyp | Gummi, Permanent |
Format | Klebeband |
Material | Polyester |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11701266
|
Brady™
104556 |
Gelb | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rechteck |
126.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11711286
|
Brady™
104520 |
Grün | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rund | |||||
11721286
|
Brady™
104521 |
Rot | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rund |
149.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11741286
|
Brady™
104523 |
Gelb | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rund |
149.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11731286
|
Brady™
104522 |
Weiß | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rund |
149.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11757074
|
Brady™
104524 |
Blau | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rund |
149.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11767074
|
Brady™
104525 |
Schwarz | Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | Rund |
149.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.36
Specifications
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Klebeband | |
Unsteril | |
1 Rolle | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm |
Gummi, Permanent | |
Polyester | |
115 Gardner-Einheiten | |
0 bis 130 °F | |
0,008 in. |