Få mere at vide
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Gefäß, Etiketten für Zentrifugen- oder Eppendorf Tubes™
Produktkode 10512212
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100/Rolle
500/Packung
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Förpackningsstorlek
1 ROLL
1 Rollen
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10512212
missing translation for 'mfr': Brady™ 018506
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
TLS2200™ und TLS-PC™ Etiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Tekniske data
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Etikettiersystem; BMP™71 Etikettendrucker; TLS 2200™ thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ thermisches Etikettiersystem
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 193 bis 293° F
Temperaturbereich (metrisch) 90 bis 145 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.57 mm
Drahtstärke 3 AWG
Dimensions (LxW) 1 in. x 0,375 in. (2,54 cm x 0,9525 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 0,3 in.
Breite (metrisch) 9,53 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.