Learn More
Brady™ PTL-81-488 Etiketten 48,26 x 6,35mm (BxH) Polyester, weiß, matt, VE=750 St.
Artikelnummer. 10513172
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10513172
Marke: Brady™ 062272
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten für Mikrotiterplatten
  • Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
  • Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AGA, CSA, UL
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 750/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 120 °C
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.52 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (metrisch) 48,26 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6,35 mm