Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für Gefäßverschlüsse
Etiketten für Fläschchenoberseiten
81.75 € - 140.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL |
---|---|
Beschreibung | Oberflächenmontage |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Form | Durchmesser (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Durchmesser (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10151342
|
Brady™
011210 |
Rund | 0,5 in. | Gelb | N/A | ||||
10742223
|
Brady™
011211 |
Rechteck mit gerundeten Ecken | 0.3 Zoll | Weiß | N/A | ||||
10763293
|
Brady™
062252 |
Rund | 0,375 in. | Gelb | N/A | ||||
12877258
|
Brady™
062273 |
Rund | 0,375 in. | Weiß | N/A | ||||
10520183
|
Brady™
062274 |
Rund | 0,5 in. | Weiß | N/A | ||||
Beschreibung
Etiketten für Fläschchenoberseiten
- Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten. Die Tinte verschmiert und verblasst nicht und der Text bleibt klar und lesbar
- Bedruckbare Etiketten ermöglichen es, mehr Informationen auf jede Größe zu drucken
- Auswahl an Materialien für verschiedene Umgebungen von Flüssigstickstoff bis zu Autoklaven
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
Acryl, Permanent | |
Etikett | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
500/Packung | |
- 196 – 90 °C |
Oberflächenmontage | |
Matt | |
Nylongewebe | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
-320-194 °F |