Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Etiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen oder -Röhrchen
53.75 € - 144.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
---|---|
Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10303652
|
Brady™
062255 |
Weiß, Durchscheinend | 500/Packung | 12,7 mm | 12,70 mm | N/A | |||
10445832
|
Brady™
062260 |
Weiß, Durchscheinend | 100/Rolle | 12,7 mm | 25,40 mm | N/A | |||
10049691
|
Brady™
062263 |
Weiß, Durchscheinend | 250/Packung | 15,24 mm | 15,24 mm | N/A | |||
10375502
|
Brady™
062279 |
Gelb, Durchscheinend | 100/Rolle | 66,675 mm | 25,40 mm | N/A | |||
Beschreibung
- Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
- Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
- Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
- Die speziellen selbstlaminierenden oder um das ganze Behältnis reichenden Etiketten aus Polyester schützen Schriftfelder vor Zerkratzen, extremen Temperaturen und vor Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylen, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl, Permanent | |
Etikett | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
1 | |
0,048 mm |
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Matt | |
Polyester | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
Rechteck |