Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Objektträger
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,75 in.
0,9 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Description
- Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
- Ideal für allgemeine und Barcode-Etikettierung auf ebenen, glatten Oberflächen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Arbeitstemperatur von -40 bis 320 °F (-40 bis 160 °C)
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | AGA, CSA, UL |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Show More |