Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Objektträger
Artikelnummer. 10687313
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,75 in.
0,9 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10687313
Marke: Brady™ 062373
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermoetiketten für Objektträger aus Hochleistungspolyester (B-488) sind beständig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und schwankenden Temperaturen und lassen sich auf verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen aufbringen.
  • Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Ideal für allgemeine und Barcode-Etikettierung auf ebenen, glatten Oberflächen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 320 °F (-40 bis 160 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität AGA, CSA, UL
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Labor, Typenschilder, Objektträgerkennzeichnung, Verschluss mit Durchgangsbohrung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 25.40 mm
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 120 °C
Modell THT-141-488-3
Anzahl pro Packung 3000 Label(s) / Roll
Menge 3000/Packung
Form Quadratisch
Größe 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Größe (angloamerikanisch) Verkleidung 0.9 in H x 0.9 in W
Größe (metrisch) Verkleidung 22.86 mm H x 22.86 mm W
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 25.40 mm
Dimensions (LxW) 0,9 in. x 0,9 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,9 in.
Höhe (metrisch) 22,86 mm
Alternate Part Number THT-141-488-3