Learn More
Brady™ Thermoetiketten für konische Fläschchen
Thermotransfer-Kegelflaschenetiketten bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
610.00 € - 725.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß, Durchscheinend |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11831012
|
Brady™
062366 |
3000/Packung | 1,5 in. | 3,5 in. |
725.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11841012
|
Brady™
062371 |
2000/Packung | 5,25 in. | 1 in. |
610.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
-196 °C° bis 110 °C | |
0.048 mm |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
Rechteck | |
0,0019 in. |