Learn More
Brady™ Verriegelung für einpoligen Schutzschalter
Übergrößen-Modell für breitere, dickere Leistungsschutzschalter
Marke:  Brady™ 065321
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15613507
  • 132.00 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einpolige Schutzschalter, die die meisten einpoligen 227 V-Schutzschalter des Herstellers sperren (schützt nicht die US-amerikanischen Schutzschalter)
  • Installiert Quickl— einfach auf dem Unterbrecherschalter
Regelsperre: Für bis zu 0.28 Zoll (0.8 cm) im Durchmesser
Übergrößensperre: Für Trennschalter bis0.88 Durchm. ×2.5In. W (2.2×6.4 cm) und nimmt bis0.28 in. Schäkel auf. (0.8 cm) im Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Übergrößer Trennschalter
Rot
OSHA 1910,147
0,71 cm
Schalter mit 2.25 in. Breite x 0.875 in. Dicke, 480/600 V-Schalter
2,2 cm
1
2,25 in.
OVERSIZED BREAKER LOCKOUT PK6
Nylon
0.28 Zoll
3,8 x 3,75 x 2,5 in.
0.875 Zoll
Aufspannen
6/Packung
95,25 mm
Name des Produkts
Brady™ Verriegelung für einpoligen Schutzschalter > Überlastschalterverriegelung in Übergröße; rot