Learn More
Brady™ Polyesteretikettenkartuschen für BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Drucker
Zur Verwendung mit BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Druckern
Brand: Brady™ 139749
34.49 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Für die Markierung glatter Oberfläche im Innenbereich
- Aus weißem oder transparentem, selbstlaminierendem Polyestermaterial
- Glänzende Oberfläche und permanenter Acrylklebstoff
- M21-250-423, M21-250-430 und M21-250-430-WT-CL sind nur mit dem BMP™21-PLUS Drucker kompatibel
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Kompensationskontrollen, Aufrüstungskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifikation, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Stanzmikroverbindung, Ausgangs- oder Buchsenkennzeichnung, Anschluss, Anschlusskennzeichnung auf Stecktafel, Schild, Typenschilder, IT-Ausrüstung
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Specifications
Etiketten-Kassette | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21 Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, IDPAL Etikettier-Handgerät, LABPAL Etikettier-Handgerät | |
Thermotransfer | |
0,75 in. | |
19,05 mm |
Weiß | |
Polyester (B-430) | |
21 ft. | |
6,4 m |