Learn More
Brady™ Polyesteretikettenkartuschen für BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Drucker
Artikelnummer. 11830835
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Schwarz
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21 Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, IDPAL Etikettier-Handgerät, LABPAL Etikettier-Handgerät
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Material:
Polyester
Polyester (B-430)
Breite (metrisch):
6,35 mm
9,53 mm
12,70 mm
19,05 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11830835
Marke: Brady™ 110899
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Druckern
  • Für die Markierung glatter Oberfläche im Innenbereich
  • Aus weißem oder transparentem, selbstlaminierendem Polyestermaterial
  • Glänzende Oberfläche und permanenter Acrylklebstoff
  • M21-250-423, M21-250-430 und M21-250-430-WT-CL sind nur mit dem BMP™21-PLUS Druckern kompatibel
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Kompensationskontrollen, Aufrüstungskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifikation, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Stanzmikroverbindung, Ausgangs- oder Buchsenkennzeichnung, Anschluss, Anschlusskennzeichnung auf Stecktafel, Schild, Typenschilder, IT-Ausrüstung
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Spezifikation
Produkttyp Etiketten-Kassette
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 21 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0,3 in.
Länge (metrisch) 6,4 m
Breite (metrisch) 9,53 mm
Höhe (metrisch) 6,4 cm
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Abmessungen (L x B x H) 21 x 0,3 x 21 ft. (6,4 m x 9,53 x 6,4 cm)
Klebstofftyp Permanent
Beschreibung Oberflächenmontage
Ausführung Glanz
Format Patrone, Etikett
Temperaturbereich (metrisch) -70°C bis +100°C
Zertifizierung/Konformität UL, CSA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, Barcoding, Komponenten-ID, Desi-Strip-Einsätze, Geräte-ID, Allgemeine ID, ID für allgemeine Zwecke, Standort-ID, Steckdosen- oder Buchsen-ID, Patchpanel-ID-Port, Schild, Typenschilder
Menge 1 Rolle
Alternate Part Number M21-375-430