Learn More
Brady™ Polyesteretikettenkartuschen für BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Drucker
Zur Verwendung mit BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Druckern
Marke: Brady™ 110898
52.68 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Markierung glatter Oberfläche im Innenbereich
- Aus weißem oder transparentem, selbstlaminierendem Polyestermaterial
- Glänzende Oberfläche und permanenter Acrylklebstoff
- M21-250-423, M21-250-430 und M21-250-430-WT-CL sind nur mit dem BMP™21-PLUS Druckern kompatibel
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Kompensationskontrollen, Aufrüstungskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifikation, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Stanzmikroverbindung, Ausgangs- oder Buchsenkennzeichnung, Anschluss, Anschlusskennzeichnung auf Stecktafel, Schild, Typenschilder, IT-Ausrüstung
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Spezifikation
Etiketten-Kassette | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
0,75 in. | |
19,05 mm | |
21 x 0,75 x 21 ft. (6,4 m x 19,05 x 6,4 cm) | |
Oberflächenmontage | |
Patrone, Etikett | |
Asset Tracking, Barcoding, Komponenten-ID, Geräte-ID, Allgemeine ID, allgemeine Geräte ID, Schilder, Typenschilder |
Weiß | |
Polyester | |
21 ft. | |
6,4 m | |
6,4 cm | |
Permanent | |
Glanz | |
AGA, CSA, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
1 Rolle |