Learn More
Brady™ Laboretiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. p-4569862
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,3 in.
Höhe (metrisch):
6 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 BX
1500 Stück
Artikelnummer. 13533310
Marke: Brady™ 143017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Laboretiketten aus Nylongewebe (B-499) Rundumetiketten sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung Nylon-Stoffetiketten für den BBP33 Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Laborbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1500 Labels/Box
Menge 1500/Packung
Form Rectangle
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 193 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12.07 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0.3 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 58.42 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,3 in.
Höhe (metrisch) 9 mm
Alternate Part Number B33-152-499