Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Artikelnummer. p-4375906
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Orange
Schwarz, Rot
Höhe (angloamerikanisch):
0,3 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10674343
Marke: Brady™ 060921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende Leistung bei kaltem Wetter
  • Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
  • Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz, Orange
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
Etiketten pro Zeile 1
Menge 225/Packung
Form Rund
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,3 in.
Höhe (metrisch) 0.9 cm
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm