Learn More
Brady™ LABXPERT™ Objektträgeretiketten aus Polyester
Artikelnummer. 10123092
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,35 mm
Breite (metrisch):
4,82 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10123092
Marke: Brady™ 060952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Brady™ LABXPERT™ Polyester-Objektträger sind für die Verwendung mit LABXPERT™- und IDXPERT™-Druckern vorgesehen.
  • Für Temperaturen von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
  • Das Material bietet dauerhafte Adhäsion, hervorragende chemische Beständigkeit und Beschreibfähigkeit
  • Beständig gegen Xylol, Toluol, DMSO und Ethanol
  • Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 Nr.0.15-95, RoHS, 2005 / 618/EG Konzentrationshöchstwerte, 2002/95/EG
    Beschreibung Oberflächenmontage
    Klebstofftyp Acryl, Permanent
    Farbe Schwarz, Weiß
    Ausführung Matt
    Format Etikett
    Material Polyester
    Produkttyp Etikett
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Typenschilder, Objektträgerkennzeichnung
    Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
    Etiketten pro Zeile 1
    Menge 200/Packung
    Form Rechteck
    Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 160 °C
    Dicke (metrisch) 0,091 mm
    Breite (angloamerikanisch) 1,9 in.
    Breite (metrisch) 4,82 cm
    Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
    Höhe (metrisch) 6,35 mm
    Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6,35 mm