missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Etiketten für Fläschchendeckel
Rundetiketten aus Nylongewebe für die Verwendung mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Marke: Brady™ 800780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält extrem niedrigen Temperaturen stand
- Ausgezeichnete Wasser- und Ölbeständigkeit
- Gute Feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Adhäsion mit permanentem Acrylklebstoff
- Verschiedene Farben erhältlich
UL-Zulassung mit dem entsprechenden Farbband
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung von Komponenten innerhalb der Platte, Laborkennzeichnung, Panelkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchendeckel
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
UL | |
Schwarz, Weiß | |
Nylongewebe | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung von Komponenten innerhalb der Platte, Laborkennzeichnung, Panelkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchendeckel | |
0,5 in. | |
1.2 cm |
Acryl, Permanent | |
Kartusche, Beschriftung | |
Laborbeschriftung | |
300/Packung | |
0,5 in. |