Learn More
Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Nylon-Druckeretiketten: Rechteckig
Artikelnummer. 10327752
Click to view available options
Höhe (metrisch):
9.53 mm
12.70 mm
Breite (metrisch):
25,40 mm
Form:
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10327752
Marke: Brady™ 060950
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Etiketten sind für verschiedene allgemeine Beschriftungsanwendungen geeignet. Brady™ LABXPERT™ und IDXPERT™ Druckeretiketten aus Nylongewebe sind ideal für LABXPERT™ und IDXPERT™ Drucker.
  • Druckeretiketten aus Nylongewebe
  • Matte Beschichtung
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Format Kartusche, Beschriftung
Material Nylongewebe
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen, Fläschchen, Fläschenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Anzahl pro Packung 300 Etiketten
Menge 300/Packung
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 9.53 mm
Durchmesser (metrisch) 0.95 cm