Learn More
Brady™ LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester
Artikelnummer. 10225972
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
150/Packung
175/Packung
1 Rolle
225/Packung
450/Packung
Höhe (metrisch):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12,70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66,67 mm
9.52 cm
Produkttyp:
Etikett
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10225972
Marke: Brady™ 060932
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, 0.2 ml-PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) LabXpert™ Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 450/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 bis 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 0,187 x 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,1 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 4.75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.18 Zoll
Höhe (metrisch) 0.47 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 17.78 mm