Learn More
Brady™ Etiketten für Tischlaserdrucker
Artikelnummer. p-2445498
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Material:
Nylongewebe
Polyester
Menge:
10.000/Packung
1000/Packung
2500/Packung
Größe:
0,25 x 1,875 in. (L x B)
0,375 in. Durchm.
1,437 x 1 in. (L x B)
2,625 x 0,6 in. (L x B)
2,625 x 1 in. (L x B)
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Artikelnummer. 11553584
Marke: Brady™ 029727
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Typenschilder, Versuchskennzeichnungen und allgemeine Markierungsanwendungen
  • Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten für eine Vielzahl von Laserdruckern
  • Beständig gegen extreme Laborumgebungen, einschließlich Flüssigstickstoff und Gefrierschränke
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplatten- und Komponentenkennzeichnung, Laborkennzeichnung, Oberseite mit Durchgangsbohrung, Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 50.8 mm
Enthält Packung mit 65 Blätter
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 10140 Labels/Pack
Menge 10.000/Packung
Form Rechteck
Größe 0,25 x 1,875 in. (L x B)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +266°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 3,5 mil
Dicke (metrisch) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 1.875 in. (6.35 x 47.63 mm)
Länge (angloamerikanisch) 0.25 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,87 in.
Breite (metrisch) 6,35 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6,35 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 47.63 mm
Alternate Part Number LAT-10-747-10