Learn More
Brady™ Etiketten für Tischlaserdrucker
Artikelnummer. 10734623
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Material:
Nylongewebe
Polyester
Menge:
10.000/Packung
1000/Packung
2500/Packung
Größe:
0,25 x 1,875 in. (L x B)
0,375 in. Durchm.
1,437 x 1 in. (L x B)
2,625 x 0,6 in. (L x B)
2,625 x 1 in. (L x B)
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Artikelnummer. 10734623
Marke: Brady™ 089403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Optimal für Typenschilder, Versuchskennzeichnungen und allgemeine Markierungsanwendungen
  • Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten für eine Vielzahl von Laserdruckern
  • Beständig gegen extreme Laborumgebungen, einschließlich Flüssigstickstoff und Gefrierschränke
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Durchscheinend
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühlgeräte, flüssiger Stickstoff, Autoklaven, Heißwasserbäder
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Enthält Packung mit 48 Blätter
Etiketten pro Zeile 7
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Anzahl pro Packung 1008 Labels/Pack
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Größe 2,625 x 1 in. (L x B)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Dicke (metrisch) 0.051 mm
Dimensions (LxW) 2.625 x 1 in. (66.68 x 25.4 mm)
Länge (angloamerikanisch) 2.625 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,625 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 66,67 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-58-361-1
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.