Learn More
Brady™ Etiketten für Tischlaserdrucker
Artikelnummer. 10478032
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Material:
Nylongewebe
Polyester
Menge:
10.000/Packung
1000/Packung
2500/Packung
Größe:
0,25 x 1,875 in. (L x B)
0,375 in. Durchm.
1,437 x 1 in. (L x B)
2,625 x 0,6 in. (L x B)
2,625 x 1 in. (L x B)
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Artikelnummer. 10478032
Marke: Brady™ 029683
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Typenschilder, Versuchskennzeichnungen und allgemeine Markierungsanwendungen
  • Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten für eine Vielzahl von Laserdruckern
  • Beständig gegen extreme Laborumgebungen, einschließlich Flüssigstickstoff und Gefrierschränke
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborinterne Identifikation, Plattenidentifikation, Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Enthält Packung mit 60 Blätter
Etiketten pro Zeile 7
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 2520 Labels/Pack
Menge 2500/Packung
Form Rechteck
Größe 1,437 x 1 in. (L x B)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 6,5 mil
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 1.437 x 1 in. (36.5 x 25.4 mm)
Länge (angloamerikanisch) 1.437 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,437 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,44 in.
Höhe (metrisch) 3.64 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-39-799-2.5