Learn More
Brady™ Etiketten für BMP™21 Tragbare Drucker, ID PAL™ und LABPAL™ Drucker
Zur allgemeinen Bestimmung, Laboridentifikation und Plattenidentifizierung
Marke: Brady™ 121015
44.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur allgemeinen Identifizierung, Laborkennzeichnung, Plattenidentifizierung und Platte
- Aus B-7425-Polypropylen oder B-595-Vinylfilm mit druckempfindlichem, dauerhaftem Klebemittel
- Lieferbar in verschiedenen Farben
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
RoHS | |
Weiß | |
Etikett | |
Druckeretiketten | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
-112 bis 158 °F | |
0,004 in. | |
21 ft. (2,01 m) | |
12,70 mm |
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
Zur allgemeinen Identifizierung, Laboridentifikation, Plattenkennzeichnung und Platte | |
Je 1 | |
-80 bis 70 °C | |
6,4 m | |
0,5 in. |