Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51,BMP53 Printers
Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51,BMP53 Printers Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
Marke:  Brady™ 143267
Artikelnummer. 11992782
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R4300 und R6200 gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427 Etiketten benötigen. Brady sel.
Dauerhaftes Acryl
Matt
Etikettierer-Kassette
BMP™51, BMP™53 Printers
Je 1 (200 Etiketten)
1.25 x 1.5 in.
-70 bis +70 °C
0.102 mm
1,25 in.
38.10 mm
38.1 mm
Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
Schwarz, Weiß, Clear
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
Unsteril
1
Rechteck
31.75 x 38.1 mm
0,004 in.
1,5 x 1,25 in.
31.75 mm
1,5 in.
12.70 mm