Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Artikelnummer. 15153329
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß, Clear
Schwarz, Weiß, Durchsichtig
Größe (metrisch):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 1,25 in.
0,5 x 1 in.
0.5 X 1.5 in.
0.5 x 0.75 Zoll
0.75 X 1.5 in.
0.75 X 1 in.
1 X 0.75 in.
1 X 1.25 in.
1 X 2.5 in.
1 X 4 in.
1 x 1 in.
1 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15153329
Marke: Brady™ 131580
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Befestigung an stark gekrümmten Oberflächen, Drähten und Kabeln
  • Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
  • Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
  • Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Farbe Schwarz, Weiß, Durchsichtig
Material Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker
Menge Je 1 (260 Etiketten)
Größe (angloamerikanisch) 1 x 1 in.
Größe (metrisch) 25.4 x 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25.4 mm